Läs mer
1-oktanol, TRC
Produktkod. 30411687
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30411687 50 mL
1 options
Produktkod. 30411687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23790050ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octanol
CAS 111-87-5
Molekylformel C8 H18 O
Kvantitet 50 mL
Synonym 1-Octanol, Octyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyoctane, Alfol 8, CO 898, CO 898 (solvent), Caprylic alcohol, Caprylyl alcohol, Heptyl carbinol, Kalcohl 0898, Kalcol 0898, Lorol C 8-98, NSC 9823, Octanol, Octilin, Sipol L8, n-Octan-1-ol, n-Octanol, n-Octyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
LEDER CCCCCCCCO
IUPAC-namn Octan-1-OL
Molekylvikt (g/mol) 130.23
Formel vikt 130.1358