Läs mer
1-okt-3-ol, 98 %
Produktkod. 11499982
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499982 50 g 50g
11489982 10 g 10g
11409992 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499982 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12079.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
CAS: 3391-86-4 | C8H16O | 128,215 g/mol
Används som smakämne i ost och choklad. Används som parfymmedel inom kosmetisk industri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Används som smakämne i ost och choklad. Används som parfymmedel inom kosmetisk industri.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3391-86-4
Molekylformel C8H16O
Molekylvikt (g/mol) 128.215
MDL-nummer MFCD00004589
InChI-nyckel VSMOENVRRABVKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octen-3-ol, vinyl amyl carbinol, 1-vinylhexanol, 3-hydroxy-1-octene, amyl vinyl carbinol, mushroom alcohol, matsutake alcohol, vinyl hexanol, pentyl vinyl carbinol, matsuica alcohol
PubChem CID 18827
ChEBI CHEBI:34118
IUPAC-namn okt-1-en-3-ol
LEDER CCCCCC(C=C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Octen-3-ol
Smältpunkt -49 °C
Densitet 0.833
Kokpunkt 173 °C till 175 °C
Flampunkt 61 °C (141 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.437
Kvantitet 50 g
Beilstein 1744110
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 128.22
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.