Läs mer
(±)-1-Octen-3-ol, TRC
Produktkod. 30133266
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133266 25 g
30011088 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133266 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23920525G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3391-86-4
Molekylformel C8 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 128.21
Synonym 1-Octen-3-ol, (±)-1-Octen-3-ol, 1-Vinylhexanol, 3-Hydroxy-1-octene, Amyl vinyl carbinol, Moguchun, Morillol, Morrilol, NSC 87563, Pentylvinylcarbinol, Primaverol, Vinyl amyl carbinol, dl-1-Octen-3-ol, n-Oct-1-en-3-ol
IUPAC-namn Okt-1-EN-3-OL
LEDER CCCCCC(O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octen-3-ol
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4,8-9H,2-3,5-7H2,1H3
Formel vikt 128.1201