Läs mer
1-okt-3-ett, TRC
Produktkod. 30426252
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30426252 25 g
1 options
Produktkod. 30426252 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23925025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octen-3-one
CAS 4312-99-6
Molekylformel C8H14O
Kvantitet 25 g
Synonym Amyl Vinyl Ketone, Pentyl Vinyl Ketone, Vinyl Amyl Ketone, n-Amyl Vinyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h4H,2-3,5-7H2,1H3
LEDER CCCCCC(=O)C=C
IUPAC-namn okt-1-en-3-one
Molekylvikt (g/mol) 126.2
Formel vikt 126.1045