Läs mer
1-Octene-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octene-2-D |
| CAS | 56975-78-1 |
| Molekylformel | C8 D H15 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1-Octene-2-d (7 CI, 9 CI, ACI), 2-Deuterio-1-octene, 1-Octene-2-D, 1-Octene-2-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3/i3D |
| LEDER | [2 H]C(=C)CCCCCC |
| IUPAC-namn | 2-deuteriooct-1-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.2188 |
| Formel vikt | 113.1315 g/mol |
| Visa mer |