Läs mer
1-okten, 97+%
Produktkod. 11489053
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489053 500 mL 500ml
11499053 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11489053 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11146.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112,216 g/mol
1-Octene fungerar som en sammonomer som används vid framställning av polyeten, speciellt högdensitetspolyeten (HDPE) och linjära lågdensitetspolyeten (LLDPE) hartser. Det används också i organisk syntes, ytaktiva ämnen och mjukgörare. Vidare används det i processregulatorer och viskositetsjusterare. Utöver detta används det vid framställning av linjär aldehyd genom oxosyntesen (hydroformylering) för att få nonanal.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Octene fungerar som en sammonomer som används vid framställning av polyeten, särskilt högdensitetspolyeten (HDPE) och linjära lågdensitetspolyeten (LLDPE) hartser. Det används också i organisk syntes, ytaktiva ämnen och mjukgörare. Vidare används det i processregulatorer och viskositetsjusterare. Utöver detta används det vid framställning av linjär aldehyd genom oxosyntesen (hydroformylering) för att få nonanal.
Löslighet
Blandbar med vatten, eter, alkohol och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med brom, klor, syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-66-0
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.216
MDL-nummer MFCD00009548
InChI-nyckel KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC-namn okt-1-en
LEDER CCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octene
Smältpunkt -102 °C
Densitet 0.715
Kokpunkt 122 °C till 123 °C
Flampunkt 21 °C (70 °F)
Odör Petroleumliknande
Brytningsindex 1.409
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3295
Beilstein 1734497
Merck Index 14,1764
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, eter, alkohol och aceton.
Formel vikt 112.22
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.