Läs mer
1-okten, 99+%
Produktkod. 10424035 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10424035 1 L Glasflaska 1 L
10772951 100 mL Glasflaska 100ml
10104383 500 mL Glasflaska 500ml
10656671 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10093813 10 L Metalltrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10424035 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 301250010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-66-0
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.21
MDL-nummer MFCD00009548
InChI-nyckel KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC-namn okt-1-en
LEDER CCCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -102,0 °C
Densitet 0.7150g/mL, 0.715
Kokpunkt 121,0 °C till 123,0 °C
Flampunkt 13 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5CH=CH2
Brytningsindex 1,4080 till 1,4100
Kvantitet 1 L
Beilstein 01, 221
Merck Index 15, 1766
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4,1 mg/l (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, eter, petroleum och olje-tjära-lösningsmedel, lösliga i kolvätelösningsmedel
Viskositet 0,38 mm2/s (40 °C)
Formel vikt 112.21
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.