Läs mer
1-okten, 99+%
Produktkod. 10656671 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
100ml
2.5 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10656671 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10772951 100 mL Glasflaska 100ml
10104383 500 mL Glasflaska 500ml
10424035 1 L Glasflaska 1 L
10093813 10 L Metalltrumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10656671 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 301250025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1457.76 SEK
    1308.65 SEK / 2.5 L
    Save 149.11 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Add to basket
CAS: 111-66-0 | C8H16 | 112,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-66-0
Molekylformel C8H16
Molekylvikt (g/mol) 112.21
MDL-nummer MFCD00009548
InChI-nyckel KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octene, caprylene, n-1-octene, 1-octylene, octylene, alpha-octene, octene-1, 1-caprylene, octene, alpha-octylene
PubChem CID 8125
ChEBI CHEBI:46708
IUPAC-namn okt-1-en
LEDER CCCCCCC=C
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Octene
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -102,0 °C
Densitet 0.7150g/mL, 0.715
Kokpunkt 121,0 °C till 123,0 °C
Flampunkt 13 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5CH=CH2
Brytningsindex 1,4080 till 1,4100
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 221
Merck Index 15, 1766
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 4,1 mg/l (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, eter, petroleum och olje-tjära-lösningsmedel, lösliga i kolvätelösningsmedel
Viskositet 0,38 mm2/s (40 °C)
Formel vikt 112.21
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Octene
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.