Läs mer
1-okten, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octene |
| CAS | 111-66-0 |
| Molekylformel | C8 H16 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-n-Octene, Caprylene, Dialen 8, Gulftene 8, Linealene 8, NSC 8457, Octa-1,8-diene, n-1-Octene, n-octene-1, α-Octene, α-Octylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3 |
| LEDER | CCCCCCC=C |
| IUPAC-namn | Okt-1-ENE |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.21 |
| Formel vikt | 112.1252 |