Läs mer
1-okten, TRC
Produktkod. 30423791
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30423791 10 g
1 options
Produktkod. 30423791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO23911010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octene
CAS 111-66-0
Molekylformel C8 H16
Kvantitet 10 g
Synonym 1-n-Octene, Caprylene, Dialen 8, Gulftene 8, Linealene 8, NSC 8457, Octa-1,8-diene, n-1-Octene, n-octene-1, α-Octene, α-Octylene
InChI formel InChI=1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
LEDER CCCCCCC=C
IUPAC-namn Okt-1-ENE
Molekylvikt (g/mol) 112.21
Formel vikt 112.1252