Läs mer
1-oktyl-3-metylimidazoliumhexafluorfosfat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10765483 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10765483 5 g Glasflaska 5g
10262372 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10765483 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 356760050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 304680-36-2 | C12H23F6N2P | 340.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Jonisk vätska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 304680-36-2
Molekylformel C12H23F6N2P
Molekylvikt (g/mol) 340.29
MDL-nummer MFCD03427617
InChI-nyckel GRCIJNHHTXBJAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-3-n-octylimidazolium hexafluorophosphate, 3-methyl-1-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate, 1-octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-methyl-3-n-octylimidazoliumhexafluorophosphate, acmc-20aj2z, dsstox_cid_27928, dsstox_rid_82681, dsstox_gsid_47952, ksc222c5l
PubChem CID 2734243
IUPAC-namn 1-metyl-3-oktylimidazol-l-ium;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 1.2345g/mL, 1.2345
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4230 to 1.4250
Kvantitet 5 g
Viskositet 866 mPa.s (20°C)
Formel vikt 340.29
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.