Läs mer
1-Octyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11309515
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11309515 5 g 5g
11399505 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11309515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18746.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3158-26-7 | Molecular Formula: C9H17NO | Molecular Weight: 155.241 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3158-26-7
Molekylformel C9H17NO
Molekylvikt (g/mol) 155.241
MDL-nummer MFCD00013887
InChI-nyckel DYQFCTCUULUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym octyl isocyanate, octylisocyanate, octane, 1-isocyanato, n-octylisocyanate, 1-octyl isocyanate, n-octyl isocyanate, 1-isocyanato-octane, isocyanic acid, octyl ester, octanisocyanate
PubChem CID 76616
IUPAC-namn 1-isocyanatooktan
LEDER CCCCCCCCN=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octyl isocyanate
Densitet 0.88
Kokpunkt 200 °C till 204 °C
Flampunkt 71 °C (159 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2206
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 155.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.