Läs mer
1-Oktylisotiocyanat, 97 %
Beskrivning
1-oktylisotiocyanat kan användas för att framställa 1-(6-metyl-kinolin-2-yl)-3-oktyl-tiourea. Det används som mellanprodukter i läkemedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-oktylisotiocyanat kan användas för att producera 1-(6-metyl-kinolin-2-yl)-3-oktyl-tiourea. Det används som mellanprodukter i läkemedelsindustrin.
Löslighet Det hydrolyserar i vatten
.
Anmärkningar
Det är fuktkänsligt. Inkompatibel med oxidationsmedel, alkoholer och aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octyl isothiocyanate |
| Densitet | 0.88 |
| Kokpunkt | 124°C to 126°C (7 mmHg) |
| Flampunkt | 69°C (156°F) |
| Odör | Pungent |
| Brytningsindex | 1.49 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1760783 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Visa mer |
Safety and Handling
- 1-Octyl isothiocyanate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Octyl isothiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.