Läs mer
(1-Octyl)triphenylphosphonium bromide, 97%
Produktkod. p-7043736
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377695 5 g 5g
11387695 25 g 25g
11397695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377695 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02412.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 42036-78-2 | C26H32BrP | 455.42 g/mol
(1-oktyl)trifenylfosfoniumbromid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(1-oktyl)trifenylfosfoniumbromid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara under torr inert gas. Det är hygroskopiskt till sin natur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42036-78-2
Molekylformel C26H32BrP
Molekylvikt (g/mol) 455.42
MDL-nummer MFCD00051874
InChI-nyckel OBLXVLWZBMAMHE-UHFFFAOYSA-M
Synonym octyltriphenylphosphonium bromide, 1-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyl triphenylphosphonium bromide, n-octyltriphenylphosphonium bromide, octyltriphenylphosphanium bromide, acmc-1ao06, octyl triphenyl phosphanium bromide, n-octyl-triphenylphosphonium bromide, phosphonium,octyltriphenyl-, bromide 1:1, 1-octyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 3084855
IUPAC-namn oktyl(trifenyl)fosfanium;bromid
LEDER [Br-].CCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Octyl)triphenylphosphonium bromide
Smältpunkt 61°C to 63°C
Linjär formel CH3(CH2)7P(C6H5)3Br
Kvantitet 5 g
Beilstein 3642460
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 455.42
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.