Läs mer
1-oktylboronsyra, 97 %
Produktkod. 11334346
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334346 1 g 1g
11344346 5 g 5g
11354346 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11334346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19964.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28741-08-4 | C8H19BO2 | 158,048 g/mol
1-oktylboronsyra används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-oktylboronsyra används som en organisk
kemisk syntesintermediär.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28741-08-4
Molekylformel C8H19BO2
Molekylvikt (g/mol) 158.048
MDL-nummer MFCD01074560
InChI-nyckel GKFRVXOKPXCXAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylboronic acid, 1-octylboronic acid, boronic acid, octyl, 1-n-octaneboronic acid, boronic acid, b-octyl, caprylboronic acid, acmc-1cbf1, n-octaneboronic acid, b-octyl-boronic acid
PubChem CID 5195177
IUPAC-namn oktylboronsyra
LEDER B(CCCCCCCC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octylboronic acid
Smältpunkt 81°C to 85°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1739759
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 158.05
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.