Läs mer
1-Oktylfosfoninsyra, 99 %
Produktkod. 11339425
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339425 1 g 1g
11349425 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339425 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18586.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4724-48-5 | C8H19O3P | 194,211 g/mol
1-oktylfosfonsyra är en grundläggande byggsten och används vid framställning av olika farmaceutiska föreningar och kemiska produkter. Den stöds med kalciumhydroxiapatit och används inom dentalområdet som korrosionsinhibitor och organisk byggsten. Det fungerar som en korrosionsinhibitor i metalliska hushållsytor såsom kranar och avlopp samt förhindrar rost av burk eller dispenser. Det används också vid syntes av oktylfosfonsyradimetylester genom att reagera med jodmetan i närvaro avCS2CO3 .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-oktylfosfonsyra är en grundläggande byggsten och används vid framställning av olika farmaceutiska föreningar och kemiska produkter. Den stöds med kalciumhydroxiapatit och används inom dentalområdet som korrosionsinhibitor och organisk byggsten. Det fungerar som en korrosionsinhibitor i metalliska hushållsytor såsom kranar och avlopp samt förhindrar rost av burk eller dispenser. Det används också vid syntes av oktylfosfonsyradimetylester genom att reagera med jodmetan i närvaro avCS2CO3 .
Löslighet Något löslig i organiska lösningsmedel
och vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4724-48-5
Molekylformel C8H19O3P
Molekylvikt (g/mol) 194.211
MDL-nummer MFCD00015841
InChI-nyckel NJGCRMAPOWGWMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octylphosphonic acid, 1-octylphosphonic acid, phosphonic acid, octyl, phosphonic acid, p-octyl, unii-95c2aw87bo, octylphosphonicacid, acmc-209uni, p-octyl-phosphonic acid, octylphosphonic acid, dsstox_cid_24679
PubChem CID 78452
IUPAC-namn oktylfosfonsyra
LEDER CCCCCCCCP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octylphosphonic acid
Smältpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1764242
Löslighetsinformation Slightly soluble in organic solvents and water.
Formel vikt 194.21
Procent renhet 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octylphosphonic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Octylphosphonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.