Läs mer
1-oktylfosfonisk diklorid, 97 %
Product Code. 11359425
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11359425 5 g 5g
11369425 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11359425 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18587.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Add to basket
CAS: 3095-94-1 | C8H17Cl2OP | 231,097 g/mol
1-oktylfosfondiklorid används vid ytmodifiering av kalciumfluor och hydroxiapatit genom 1-oktylfosfondiklorid och kvalitativ och kvantitativ analys av fosfatberg från Hazm Al-jalamid-området, norra Saudiarabien.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-oktylfosfondiklorid används vid ytmodifiering av
kalciumfluor och hydroxiapatit med 1-oktylfosfondiklorid och kvalitativ och kvantitativ analys av fosfatberg från Hazm Al-jalamid-området, norra Saudiarabien.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka baser, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3095-94-1
Molekylformel C8H17Cl2OP
Molekylvikt (g/mol) 231.097
MDL-nummer MFCD00015813
InChI-nyckel RTHCRCDXILKTCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylphosphonic dichloride, 1-octylphosphonic dichloride, octylphosphonoyl dichloride, acmc-1afrz, octyl phosphonic dichloride, dichloro octyl phosphine oxide, phosphonic dichloride,p-octyl
PubChem CID 76541
IUPAC-namn 1-diklorfosforyloktan
LEDER CCCCCCCCP(=O)(Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Octylphosphonic dichloride
Densitet 1.115
Kokpunkt 143 °C till 145 °C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.4665
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1931202
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 231.1
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.