Läs mer
1-okttyne, 98 %
Produktkod. 11419663
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419663 100 g 100g
11464150 10 g 10g
11409663 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419663 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12440.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110,20 g/mol
1-Octyne används ofta i organiska reaktioner såsom halogenering, hydratisering, oxidativ klyvning, hydrering, hydrohalogenering, nitrilbildning, polymerisation och substitutionsreaktioner. Den används som en prekursor för framställning av monohalogensubstituerade akener eller dihalogensubstituerade alkaner på behandlade med vätehalogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Octyne används ofta i organiska reaktioner såsom halogenering, hydratisering, oxidativ klyvning, hydrering, hydrohalogenering, nitrilbildning, polymerisation och substitutionsreaktioner. Den används som en prekursor för framställning av monohalogensubstituerade akener eller dihalogensubstituerade alkaner på behandlade med vätehalogenider.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och andra organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Håll borta från värme, gnistor, antändningskällor och lågor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-05-0
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.20
MDL-nummer MFCD00009546
InChI-nyckel UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
IUPAC-namn okt-1-yn
LEDER CCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octyne
Smältpunkt °C till 60 °C
Densitet 0.746
Kokpunkt 123 °C till 126 °C
Flampunkt 17 °C (62 °F)
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel CH3(CH2)5C≡CH
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1734494
Löslighetsinformation Blandbar med alkohol, eter och andra organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 110.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.