Läs mer
1-okttyne, 98 %
Beskrivning
1-Octyne används ofta i organiska reaktioner såsom halogenering, hydratisering, oxidativ klyvning, hydrering, hydrohalogenering, nitrilbildning, polymerisation och substitutionsreaktioner. Den används som en prekursor för framställning av monohalogensubstituerade akener eller dihalogensubstituerade alkaner på behandlade med vätehalogenider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Octyne används ofta i organiska reaktioner såsom halogenering, hydratisering, oxidativ klyvning, hydrering, hydrohalogenering, nitrilbildning, polymerisation och substitutionsreaktioner. Den används som en prekursor för framställning av monohalogensubstituerade akener eller dihalogensubstituerade alkaner på behandlade med vätehalogenider.
Löslighet
Blandbar med alkohol, eter och andra organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Håll borta från värme, gnistor, antändningskällor och lågor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octyne |
| Smältpunkt | -60 °C |
| Densitet | 0.746 |
| Kokpunkt | 123 °C till 126 °C |
| Flampunkt | 17 °C (62 °F) |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Linjär formel | CH3(CH2)5C≡CH |
| Brytningsindex | 1.416 |
| Kvantitet | 10 g |
| UN-nummer | UN3295 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Octyne
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Octyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.