Läs mer
1-oktyl, 99 %
Produktkod. 10542431 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10542431 25 mL Glasflaska 25ml
10177883 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10542431 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223510250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 629-05-0 | C8H14 | 110,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-05-0
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.20
MDL-nummer MFCD00009546
InChI-nyckel UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-octyne, hexylacetylene, octyne-1, n-octyne, hex-1-yl acetylene, pubchem13059, acmc-209na4, 4-01-00-01034 beilstein handbook reference, 1-octyne 10g
PubChem CID 12370
IUPAC-namn okt-1-yn
LEDER CCCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Octyne
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -80 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7400g/mL, 0.74
Kokpunkt 127 °C till 128 °C
Flampunkt 17 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5C∽CH
Brytningsindex 1,4150 till 1,417
Kvantitet 25 mL
Beilstein 01, 258
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,024 g/L (25 °C)
Formel vikt 110.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Octyne
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.