Läs mer
1-oktober, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Octyne |
| CAS | 629-05-0 |
| Molekylformel | C8 H14 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Octine, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3 |
| LEDER | C#CCCCCCC |
| IUPAC-namn | 1 okt-yne |
| Molekylvikt (g/mol) | 110.2 |
| Formel vikt | 110.1096 |