Läs mer
1-Oxa-6-azaspiro[3,4]oktanoxalat, 96 %
Produktkod. 15403928
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15403928 500 mg 500mg
15493918 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15403928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57452.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 1408074-51-0 | C8H13NO5 | 203,19 g/mol
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]oktanoxalat används som en farmaceutisk mellanprodukt i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Oxa-6-azaspiro[3.4]oktanoxalat används som en farmaceutisk mellanprodukt i syntetisk kemi.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1408074-51-0
Molekylformel C8H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 203.19
MDL-nummer MFCD19982774
InChI-nyckel ZKTJFOHJBNDMDS-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane oxalate, 1-oxa-6-azaspiro 3.4 octane; oxalic acid
PubChem CID 71432930
IUPAC-namn 1-oxa-7-azaspiro[3.4]oktan;oxalsyra
LEDER OC(=O)C(O)=O.C1CC2(CCNC2)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane oxalate
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 203.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.