Läs mer
1-Oxo-1H-isokromen-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30413352
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413352 10 mg
30428759 100 mg
30424959 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30413352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO99165310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15868-29-8
Molekylformel C10H6O4
Molekylvikt (g/mol) 190.15
IUPAC-namn 1-oxoisokromen-4-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=COC(=O)c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Oxo-1H-isochromene-4-carboxylic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)8-5-14-10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,11,12)
Formel vikt 190.0266