Läs mer
1-Oxo Colterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Oxo Colterol |
| CAS | 105644-17-5 |
| Molekylformel | C12H17NO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8/h4-6,13-15H,7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(tert-butylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.27 |
| Formel vikt | 223.1208 |