Läs mer
1-Oxo Colterol, TRC
Produktkod. 30426125
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30426125 100 mg
1 options
Produktkod. 30426125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO849610100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Oxo Colterol
CAS 105644-17-5
Molekylformel C12H17NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-[(1,1-dimethylethyl)amino]ethanone
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-12(2,3)13-7-11(16)8-4-5-9(14)10(15)6-8/h4-6,13-15H,7H2,1-3H3
LEDER CC(C)(C)NCC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone
Molekylvikt (g/mol) 223.27
Formel vikt 223.1208