missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Oxo Fexofenadine Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Oxo Fexofenadine Methyl Ester |
| CAS | 154477-55-1 |
| Molekylformel | C33H39NO4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-alpha,alpha-dimethylbenzeneacetic Acid Methyl Ester, 2-[4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]phenyl]-2,2-dimethylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 4-[4-[4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-piperidinyl]-1-oxobutyl]-alpha,alpha-dimethylphenylacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C33H39NO4/c1-32(2,31(36)38-3)26-18-16-25(17-19-26)30(35)15-10-22-34-23-20-29(21-24-34)33(37,27-11-6-4-7-12-27)28-13-8-5-9-14-28/h4-9,11-14,16-19,29,37H,10,15,20-24H2,1-3H3 |
| LEDER | COC(=O)C(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-namn | methyl 2-[4-[4-[4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl]butanoyl]phenyl]-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 513.67 |
| Formel vikt | 513.2879 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?