Läs mer
1-Oxo Ibuprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-[4-(2-Methyl-propanoyl)phenyl]propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9H,1-3H3,(H,15,16) |
| Formel vikt | 220.1099 |
| Procent renhet | >95% |