Läs mer
1-Oxo Mirtazapine (Mirtazapine Impurity C), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Oxo Mirtazapine |
| CAS | 191546-96-0 |
| Molekylformel | C17 H17 N3 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepin-1(2H)-one','3,4,10,14b-tetrahydro-2-methyl-, Mirtazapine Related Compound C (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O/c1-19-9-10-20-15(17(19)21)14-7-3-2-5-12(14)11-13-6-4-8-18-16(13)20/h2-8,15H,9-11H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN2C(C1=O)c3ccccc3Cc4cccnc24 |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.34 |
| Formel vikt | 279.1372 |