Läs mer
1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-(methanesulfonyloxymethyl)pyrroline |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18NO4S/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 248.0957 |