Läs mer
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-∆3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate-15N,d15, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl)methanethiosulfonate 15N,d15 |
| CAS | 384342-58-9 |
| Molekylformel | C10 D15 H4 15N O3 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | MTSL-15N-D15 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6,12H,7H2,1-5H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,6D,7D2,11+1 |
| LEDER | [2H]C1=C(C([2H])([2H])SS(=O)(=O)C)C([15N](O)C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 3-deuterio-4-[dideuterio(methylsulfonylsulfanyl)methyl]-1-hydroxy-2,2,5,5-tetrakis(trideuteriomethyl)(1^{15}N)pyrrole |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.48 |
| Formel vikt | 281.1718 |