Läs mer
(1-Oxyl-2,2,5,5,-tetramethyl-∆3-pyrroline)formaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Oxyl-2,2,5,5,-tetramethyl-delta3-pyrroline)formaldehyde |
| CAS | 71051-83-7 |
| Molekylformel | C9 H14 N O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14NO2/c1-8(2)5-7(6-11)9(3,4)10(8)12/h5-6H,1-4H3 |
| LEDER | CC1(C)C=C(C=O)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC-namn | 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrole-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.21 |
| Formel vikt | 168.1025 |