Läs mer
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetrametyl-Delta-3-pyrrolin-3-metyl) Metaniosulfonat, TRC
Produktkod. 30011884
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011884 10 mg
30003807 50 mg
30004578 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011884 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO87500010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81213-52-7
Molekylformel C10 H18 N O3 S2
Molekylvikt (g/mol) 264.38
Synonym (1-Oxyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline-3-Methyl) Methanethiosulfonate-D15
IUPAC-namn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetrametyl-3-(metylsulfonylsulfanylmetyl)pyrrol
LEDER CC1(C)C=C(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta-3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Formel vikt 264.0728