missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-Delta3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate-15N, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-delta3-pyrroline-3-methyl) Methanethiosulfonate-15N |
| CAS | 1404308-02-6 |
| Molekylformel | C10H1815NO3S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-1H-pyrrol-1-yloxy-15N, MTSL-15N, MTS-15N |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6,12H,7H2,1-5H3/i11+1 |
| LEDER | O=S(SCC1=CC(C)(C)[15N]([O])C1(C)C)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 265.38 |
| Formel vikt | 265.0698 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?