Läs mer
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methaneth |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h8H,6-7H2,1-5H3 |
| Formel vikt | 266.0885 |