missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methanethiosulfonate, TRC

Produktkod. 30426419
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30426419 10 mg -
30409617 50 mg -
30422306 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30426419 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO87390010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 201403-46-5
Molekylformel C10 H20 N O3 S2
Molekylvikt (g/mol) 266.4
IUPAC-namn 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-(methylsulfonylsulfanylmethyl)pyrrolidine
LEDER CC1(C)CC(CSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl) Methyl Methaneth
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H20NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h8H,6-7H2,1-5H3
Formel vikt 266.0885
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.