Läs mer
1-Oxyl-2,2,5,5-tetrametylpyrrolin-3-karboxylat N-hydroxysuccinimid Ester, TRC
Produktkod. 30417260
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417260 25 mg
30416541 100 mg
30414369 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30417260 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO87400025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37558-29-5
Molekylformel C13 H17 N2 O5
Molekylvikt (g/mol) 281.28
IUPAC-namn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetrametylpyrrol-3-karboxylat
LEDER CC1(C)C=C(C(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(C)(C)N1[O]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-carboxylate N-Hydroxys
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C13H17N2O5/c1-12(2)7-8(13(3,4)15(12)19)11(18)20-14-9(16)5-6-10(14)17/h7H,5-6H2,1-4H3
Formel vikt 281.1137