Läs mer
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrroline-3-yl)carbamidoethyl Met |
| CAS | 384342-59-0 |
| Molekylformel | C12 H21 N2 O4 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N2O4S2/c1-11(2)8-9(12(3,4)14(11)16)10(15)13-6-7-19-20(5,17)18/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,15) |
| LEDER | CC1(C)C=C(C(=O)NCCSS(=O)(=O)C)C(C)(C)N1[O] |
| IUPAC-namn | 1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethyl-N-(2-methylsulfonylsulfanylethyl)pyrrole-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.44 |
| Formel vikt | 321.0943 |