Läs mer
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanol |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 166.0994 |