Läs mer
1-(p-Toluensulfonyl)imidazol, 98+%
Produktkod. 15490538
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490538 5 g 5g
15400548 25 g 25g
15410548 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490538 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54191.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2232-08-8 | C10H10N2O2S | 222,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2232-08-8
Molekylformel C10H10N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 222.26
MDL-nummer MFCD00005285
InChI-nyckel YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
PubChem CID 75219
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)sulfonylimidazol
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Smältpunkt 76 °C till 78 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 612451
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 222.26
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.