Läs mer
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole, 99%
Product Code. 15234218 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
Unit Size:
25g
Product Code. Kvantitet Unit Size
15234218 25 g 25g
1 options
Product Code. 15234218 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 223300250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 2232-08-8 | C10H10N2O2S | 222.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
CAS 2232-08-8
Smältpunkt 75.0°C to 80.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Molekylformel C10H10N2O2S
MDL-nummer MFCD00005285
Kvantitet 25 g
Synonym 1-p-toluenesulfonyl imidazole, 1-tosyl-1h-imidazole, n-tosylimidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-imidazole, 1-tosylimidazole, 1-p-toluenesulphonyl imidazole, 1-p-tolylsulfonyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methylphenyl sulfonyl, 1-toluene-p-sulphonyl imidazole, 1-4-methylbenzenesulfonyl imidazole
InChI-nyckel YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CN=C1
IUPAC-namn 1-(4-methylphenyl)sulfonylimidazole
Molekylvikt (g/mol) 222.26
PubChem CID 75219
Formel vikt 222.26
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.