Läs mer
1-(p-Toluenesulfonyl)indole, 95%
Produktkod. 11466016
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466016 25 g 25g
11446016 1 g 1g
11456016 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466016 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22320.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 31271-90-6 | C15H13NO2S | 271.33 g/mol
1-(p-toluensulfonyl)indol, syntetiseras och används som en stabil ekvivalent av 4-merkaptoindoler, som också används inom medicinskt område för framställning av läkemedel och tabletter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-(p-toluensulfonyl)indol, syntetiseras och används som en stabil ekvivalent av 4-merkaptoindoler, som också används inom medicinskt område för framställning av läkemedel och tabletter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31271-90-6
Molekylformel C15H13NO2S
Molekylvikt (g/mol) 271.33
MDL-nummer MFCD01165032
InChI-nyckel JNRRPYFLDADLJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tosyl-1h-indole, n-tosylindole, 1-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylbenzenesulfonyl indole, n-p-toluenesulfonyl indole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-indole, 1-tosylindole, 1-p-tolylsulfonyl indole, 1-p-toluenesulphonyl indole, 4-methylphenyl sulfonyl indole
PubChem CID 10956616
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(p-Toluenesulfonyl)indole
Smältpunkt 84°C to 86°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn 1-(4-metylfenyl)sulfonylindol
Formel vikt 271.33
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.