Läs mer
1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole, 98%
Produktkod. 11412100
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412100 5 g 5g
11422100 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412100 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H28641.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17639-64-4 | C11H11NO2S | 221.274 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17639-64-4
Molekylformel C11H11NO2S
Molekylvikt (g/mol) 221.274
MDL-nummer MFCD00145014
InChI-nyckel OXWIEWFMRVJGNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tosylpyrrole, 1-tosyl-1h-pyrrole, 1-p-toluenesulfonyl pyrrole, n-tosylpyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-p-tolylsulfonyl pyrrole, 1-tosyl-pyrrole, 1-4-methylphenylsulfonyl pyrrole, 1-4-methylbenzenesulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole, 1-4-methylphenyl sulfonyl
PubChem CID 640087
IUPAC-namn 1-(4-methylphenyl)sulfonylpyrrole
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(p-Toluenesulfonyl)pyrrole
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 221.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.