Läs mer
1-Palmitoyl-2-oleoyl-rac-glycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-rac-glycerol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H70O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-37(40)42-35(33-38)34-41-36(39)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,38H,3-16,19-34H2,1-2H3/b18-17- |
| Formel vikt | 594.5223 |