Läs mer
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) Sodium Salt |
| CAS | 268550-95-4 |
| Molekylformel | C40H76NaO10P |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (9Z)-9-Octadecenoic acid (1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester sodium salt, (9Z)-(9-Octadecenoic acid 1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl ester monosodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1 |
| LEDER | COC(OC)[C@@H](C)[C@@H]1[C@@]2(C)[C@@H](CC1)C(=O)CCC2 |
| IUPAC-namn | sodium;2,3-dihydroxypropyl [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(Z)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 770.99 |
| Formel vikt | 770.5074 |