Läs mer
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-fosfokolin (huvudkomponent i äggfosfatidylkoliner / EPC, CAS 97281-44-2), Mikromol™
Produktkod. 17967214
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17967214 25 mg
1 options
Produktkod. 17967214 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3893.030025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-fosfogolin (huvudkomponent i äggfosfatidylkoliner / EPC, CAS 97281-44-2)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
CAS 26853-31-6
Analyt- eller komponentnamn 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C42H82NO8P
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 760.08