Läs mer
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-fosfokolin, TRC
Produktkod. 30414285
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30414285 100 mg
30420466 10 mg
30421463 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30414285 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP161000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26853-31-6
Molekylformel C42H82NO8P
Molekylvikt (g/mol) 760.08
Synonym 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, (7R,17Z)-, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, hydroxide, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, Choline, hydroxide, dihydrogen phosphate, inner salt, ester with 1-palmito-2-olein, L- (8CI), 1-Hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-3-sn-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-lecithin, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-L-α-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glyceryl-3-phosphorylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, 1-Palmitoyl-2-oleyl-3-sn-phosphatidylcholine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-Trioxa-4-phosphahexacos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-9-oxo-7-[[(1-oxohexadecyl)oxy]methyl]-, inner salt, 4-oxide, [R-(Z)]-, L-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, L-Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, L-α-1-Palmitoyl-2-oleoylphosphatidylcholine, POPC, Palmitoyloleoylphosphatidylcholine, β-Oleoyl-γ-palmitoyl-L-α-phosphatidylcholine
IUPAC-namn [(2R)-3-hexadecanoyloxy-2-[(Z)-oktadec-9-enoyl]oxypropyl] 2-(trimetylazanium)etylfosfat
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Formel vikt 759.5778