Läs mer
1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1 |
| Formel vikt | 759.5778 |