Läs mer
1-Palmitoyl-rac-glycerol, TRC
Produktkod. 30009426
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009426 5 g
30008205 1 g
17928524 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009426 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP1572505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 542-44-9
Molekylformel C19H38O4
Molekylvikt (g/mol) 330.5
Synonym Palmitin, 1-mono- (6CI, 8CI), (±)-1-Hexadecanoylglycerol, (±)-1-Monopalmitin, (±)-1-O-Hexadecanoylglycerol, 1-Glycerol hexadecanoate, 1-Glyceryl monohexadecanoate, 1-Monohexadecanoyl-rac-glycerol, 1-Monohexadecanoylglycerol, 1-Monopalmitin, 1-Monopalmitoyl-rac-glycerol, 1-O-Palmitoyl-DL-glycerol, 1-O-Palmitoylglycerol, 1-Palmitoyl-rac-glycerol, 1-Palmitoyl-rac-glycerol, 2,3-Dihydroxypropyl hexadecanoate, 2,3-Dihydroxypropyl palmitate, DL-1-Monopalmitin, Dimodan PA 90, Glycerol 1-monohexadecanoate, Glycerol 1-monopalmitate, Glycerol 1-palmitate, Glycerol 3-palmitate, Glyceryl palmitate, Hexadecanoic acid α-monoglyceride, NSC 404240, Palmitic acid α-monoglyceride, α-Monopalmitin, Hexadecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
IUPAC-namn 2,3-dihydroxypropyl hexadecanoate
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Palmitoyl-rac-glycerol
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3
Formel vikt 330.277
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.