Läs mer
1-Palmitoyl-sn-glycero-3-fosfokolin, TRC
Produktkod. 17917934
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17917934 100 mg
17998684 50 mg
17997454 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17917934 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP157345100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17364-16-8
Molekylformel C24H50NO7P
Molekylvikt (g/mol) 495.63
Synonym (7R)-3,5,9-4,7-Dihydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxotrioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Hexadecanoyl-sn-glycerol-3-phosphorylcholine, 1-Hexadecanoyllysolecithin, 1-O-Palmitoyl-2-lyso-sn-glycero-3-phosphocholine, MPPC, Palmitoyl L-Lysophosphatidylcholine, Palmitoyl L-α-Lysolecithin, Palmitoyl L-α-Lysophosphatidylcholine, γ-Palmitoyl-L-α-lysophosphatidylcholine;
LEDER O=P([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OC[C@H](O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24(27)30-21-23(26)22-32-33(28,29)31-20-19-25(2,3)4/h23,26H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
Formel vikt 495.3325