Beskrivning
När det gäller livsmedel (FDA och (EU) Nr. 10/2011)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Scoop |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | FDA och (EU) nr. 10/2011 |
| Färg | Vitt |
| Längd (metrisk) | 1110 mm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Bredd (metrisk) | 347 mm |